Läs mer
Ansell™ Polär Grip™ 23-700 Series Fluorescerande Orange PVC Heavy Duty Handskar
Produktkod. 12639721 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
6 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12639721 10 6 par
12649721 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12639721 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 23700100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2106.40 SEK
    1346.64 SEK / 6 par
    Save 759.76 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En robust vinterhandske som sliter mer än läder, tappar vatten, står emot salter och kemikalier och håller händerna riktigt varma. Polyuretanskumisolering ger extra värme och komfort. PVC-beläggning med grov finish ger oslagbar greppkraft på våta och hala ytor.
  • Isolerad vinterhandske
  • Sliter läder, tappar vatten, står emot salter och kemikalier
  • Håller händerna riktigt varma.
  • Polyuretanskumisolering ger extra värme och komfort.
  • PVC-beläggning med grov finish ger oslagbar greppkraft på våta och hala ytor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan PVC
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
Beläggningsmaterial PVC
Färg Fluorescerande orange
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifikt
Material Polypropen, PVC
Produkttyp Kraftiga handskar
Storlek 10
Handske manschettstil Gatlopp
Foder Bomull/Nylon/Polyuretanskum
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Salter och kemikalier
Serie 23-700