Läs mer
Ansell™ Polär Grip™ 23-700 Series Fluorescerande Orange PVC Heavy Duty Handskar
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Isolerad vinterhandske
- Sliter läder, tappar vatten, står emot salter och kemikalier
- Håller händerna riktigt varma.
- Polyuretanskumisolering ger extra värme och komfort.
- PVC-beläggning med grov finish ger oslagbar greppkraft på våta och hala ytor.
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | PVC |
| Certifikat och efterlevnad | Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | Fluorescerande orange |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifikt |
| Material | Polypropen, PVC |
| Produkttyp | Kraftiga handskar |
| Storlek | 10 |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Visa mer |