Läs mer
Thermo Scientific™ Polar-serien Accel 250 LC återcirkulerande kylaggregat
Produktkod. p-4527551 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pumptyp:
Kraft-/sugpump
Kraftpump
Spänning:
220/230V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12326323
Brand: Thermo Scientific™ 223312100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa lättanvända recirkulerande kyl har designats utifrån kundernas synpunkter och erbjuder komplett kylning för snabb upp- och nedkylning av din tillämpning.
Thermo Scientific™ Polar-serien Accel 250 LC recirkulerande kylaggregat erbjuder 250 watt kylning med ett arbetstemperaturområde på -10° till +80 °C. Dynamiska, pålitliga och —effektiva dessa kraftfulla, kompakta kylaggregat erbjuder kompletta kylmöjligheter för snabb upp- och nedkylning av din applikation. Erbjuds med val av kraft- eller kraft-/sugpump och USB kommunikation —passar perfekt för ditt laboratorium.
Funktioner:
  • Intuitivt HMI-gränssnitt med digital kontroll och avläsning
  • Liten intern reservoar och stor kylkapacitet ger snabba temperaturförändringar
  • Pumpalternativ tillgängliga för ökat tryck och flöde för krävande tillämpningar
  • Systemkontroll möjliggör enkel drift och fyll- och tömningsprocedur
  • Lätt åtkomlig från frontpanelen, så det finns inget behov av att flytta maskinen för att fylla eller tömma
  • Luftkylt kylsystem gör att du kan placera flera enheter bredvid varandra
  • Extremt tyst drift--under 58 dBA
  • Valfri USB-port för seriell kommunikation
Beställningsinformation:
Fjärrstyrd temperaturkontroll och kommunikation finns på utvalda modeller. Kontakta 800-258-0830 för mer information.
Garanti:
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,74 gal.
Beskrivning Kraftpump; 220–230 V/50 Hz
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Certifikat och efterlevnad UL-listad, CE-märkt/CSA, WEEE, RoHS
Kommunikationer Digital
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet 250 W
Flödeshastighet 15 l/min.
Pumptyp Kraftpump
Temperaturområde -10 °C till -80 °C
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar Low Level Switch
Max. Tryck 4,4 psi
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Bredd (engelska) 9,1 tum
Bredd (metrisk) 23.2 cm
Höjd (engelska) 24,8 tum
Höjd (metrisk) 62 cm
Djup (engelska) 19,2 tum
Djup (metriskt) 48.7 cm
Fraktvikt (engelska) 66 lb.
Fraktvikt (metrisk) 30 kg
Elektriska krav 220/230 V 50 Hz
Spänning 220/230V
Frekvens 50 Hz
Anslutningstyp USB
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.