Läs mer
Polar Silica-Based SPE Columns, Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL, Honeywell Fluka
Produktkod. 15677420 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Pc.
Förpackning:
Fiberboard Box
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15677420 100 Pc. Fiberboard Box Paket med 100
1 options
Produktkod. 15677420 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 9049
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL
  • All columns are normal phase and should be preconditioned with a non-polar solvent with the elution solvent being polar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polar Silica-Based SPE Columns
Namnnotering Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL
Kvantitet 100 Pc.
Förpackning Fiberboard Box
Kvalitet Analytical