Läs mer
Motic™ Polariserande set, N2GG stereomikroskopställ
Produktkod. 11732646
Change view
För användning med (utrustning):
N2GG Stativ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11732646 N2GG Stativ Varje
1 options
Produktkod. 11732646 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101000600651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    929.67 SEK / Paket med 1
    Save 185.33 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Förbättra bildkontrasten med en polarisationssats som innehåller en polarisator och analysator. Motic™ Polariserande set, N2GG stereomikroskopställ tillåter 360° rotation för att tillgodose observationskrav.
  • Förbättra bildkvaliteten erhållen med dubbelbrytande material jämfört med andra tekniker som mörkfälts- och ljusfältsbelysning, differentiell interferenskontrast, faskontrast, Hoffman-modulationskontrast och fluorescens.
  • Användbar för både kvantitativa och kvalitativa studier inriktade på ett brett utbud av anisotropa prover.
  • Polariserad ljusmikroskopi kan ge information om absorptionsfärg och optiska väggränser mellan mineraler med olika brytningsindex, på ett sätt som liknar ljusfältsbelysning, men tekniken kan också skilja mellan isotropa och anisotropa ämnen.
  • Kontrastförbättrande teknik utnyttjar de optiska egenskaperna som är specifika för anisotropi och avslöjar detaljerad information om strukturen och sammansättningen av material som är ovärderliga för identifiering och diagnostiska ändamål.
Specifikationer
Typ Polarisator, analysator
Beskrivning Tillstånd 360° rotation för att tillgodose observationskrav.
För användning med (utrustning) N2GG Stativ