Läs mer
Thermosafe™ PolarPack™ Kylmedelsgelförpackningar
Produktkod. 13079332
Change view
Vikt (engelska):
8 oz./förp
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
13079332 8 oz./förp Paket med 72
1 options
Produktkod. 13079332 Leverantör Thermosafe™ Leverantörsnummer PP8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    754.99 SEK
    338.00 SEK / Paket med 72
    Save 416.99 SEK
    55% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomiskt och praktiskt val av kylmedelspaket för transport av temperaturkänsliga material som livsmedel, läkemedel och mer. Thermosafe™ PolarPack™ Kylmedelsgelförpackningar är inneslutna i slitstark polyetenfilm.
  • Pålitlig icke-mekanisk kylning för säker transport av livsmedel, läkemedel och andra medicinska produkter.
  • Flerskiktad exteriör minimerar ytkondensering som skyddar produkten från fuktskador.
  • Det yttre filmskiktet säkerställer att produkterna kommer i toppskick genom att absorbera kondens.
  • Fasändringsformler idealiska för produkter som kräver frysta temperaturer eller extrem kyla som kanske inte tål torris eller CO2.
  • Laminerad, metalliserad film utsida ger strålningsvärmebarriär, motstår punkteringar.
  • Finns i flera storlekar
  • Återanvändbar
  • Giftfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 72 Pk./Cs.
Vikt (engelska) 8 oz./förp
Mått (LxBxH) 6,5 x 3,5 x 0,75 tum.