Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars med rack
Produktkod. 16659551 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16659551 2 l
16629551 30 l
16639551 35 l
16649551 47 l
16609551 95 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16659551 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 4426059
Beräknad leverans: 14-06-2027
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars med rack lagrar prover säkert i upp till 200 dagar utan påfyllning av flytande kväve
  • Dewars för flytande kväve finns i storlekar från 2 L till 115 L
  • Ultralåg avdunstningsförlust förbättrar kryogenskyddet
  • Hållbar aluminiumkonstruktion
  • Dubbla handtag underlättar rörlighet
  • 5 års vakuumgaranti
Specifikationer
För användning med (applikation) Statisk hålltid: 21 dagar
Kapacitet (metrisk) 2 l
Djup (engelska) 11 tum
Djup (metriskt) 27.94 cm
Diameter (engelska) Inre 1,125 tum
Diameter (engelska) Yttre 11 tum
Diameter (metrisk) Inre 3 cm
Diameter (metrisk) Yttre 27.94 cm
Material Aluminium