Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars med rack
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 L
30 L
35 L
47 L
95 L
Beskrivning
- Dewars för flytande kväve finns i storlekar från 2 L till 115 L
- Ultralåg avdunstningsförlust förbättrar kryogenskyddet
- Hållbar aluminiumkonstruktion
- Dubbla handtag underlättar rörlighet
- 5 års vakuumgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Statisk hålltid: 21 dagar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Djup (engelska) | 11 tum |
| Djup (metriskt) | 27.94 cm |
| Diameter (engelska) Inre | 1,125 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 11 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27.94 cm |
| Material | Aluminium |