Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars med rack
Produktkod. 16629551 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
Product Code. 16629551
Brand: Cole-Parmer™ 4426056
Only null left
Add to basket
Add to basket
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars med rack lagrar prover säkert i upp till 200 dagar utan påfyllning av flytande kväve
  • Dewars för flytande kväve finns i storlekar från 2 L till 115 L
  • Ultralåg avdunstningsförlust förbättrar kryogenskyddet
  • Hållbar aluminiumkonstruktion
  • Dubbla handtag underlättar rörlighet
  • 5 års vakuumgaranti
Specifications
För användning med (applikation) Statisk hålltid: 71 dagar
Kapacitet (metrisk) 30 l
Djup (engelska) 30 tum
Djup (metriskt) 76.2 cm
Diameter (engelska) Inre 4,875 tum.
Diameter (engelska) Yttre 30 tum
Diameter (metrisk) Inre 12.5 cm
Diameter (metrisk) Yttre 76.2 cm
Material Aluminium