Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewars för kryogen lagring och transport
Produktkod. 16669551 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
10 l
15 l
20 l
30 l
35 l
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16669551 3 l -
16679551 6 l Varje
16689551 10 l -
16699551 15 l -
16609561 20 l -
16619561 30 l -
16629561 35 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16669551 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 4426061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6710.00 SEK
    6096.50 SEK / Paket med 1
    Save 613.50 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars är robusta kryokonserveringslösningar för långtidsförvaring och transport av biologiska prover
  • Starka men ändå lätta aluminiumdewars håller flytande kväve
  • Design med smal hals ger hög termisk effektivitet och låg förångningsförlust
  • Kraftig låsbar hölje för ökad säkerhet
  • Långtidsförvaring upp till 200 dagar (modellberoende)
  • Sju storlekar tillgängliga från 2 L till 35 L
  • 5 års vakuumgaranti
Specifikationer
För användning med (applikation) Statisk hålltid: 20 dagar
Kapacitet (metrisk) 3 l
Djup (engelska) 11 tum
Djup (metriskt) 27.94 cm
Diameter (engelska) Inre 2 tum
Diameter (engelska) Yttre 11 tum
Diameter (metrisk) Inre 5 cm
Diameter (metrisk) Yttre 27.94 cm
Material Aluminium