Beskrivning
- Starka men ändå lätta aluminiumdewars håller flytande kväve
- Design med smal hals ger hög termisk effektivitet och låg förångningsförlust
- Kraftig låsbar hölje för ökad säkerhet
- Långtidsförvaring upp till 200 dagar (modellberoende)
- Sju storlekar tillgängliga från 2 L till 35 L
- 5 års vakuumgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Statisk hålltid: 63 dagar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Djup (engelska) | 13 tum |
| Djup (metriskt) | 33.02 cm |
| Diameter (engelska) Inre | 2 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 13 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 33.02 cm |
| Material | Aluminium |