Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar och Traceable™ Paket för temperaturdatalogger
Förvara och övervaka temperaturkänsliga prover med tillförsikt
Brand:  Cole-Parmer™ 44260-75
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16642874
  • 26925.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-01-2026
Beskrivning
  • Förbättra provskyddet genom att bibehålla specifika temperaturintervall under längre tidsperioder
  • Upprätthåll provets integritet med Traceable™ temperaturövervakning
  • Dataloggern är försedd med ett 2-årigt NIST-spårbart kalibreringscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
47 L
71.76 cm
21,3 tum
54.10 cm
28,25 tum.
5 tum
12.7 cm
Aluminium
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar och Traceable™ Paket för temperaturdatalogger > 47 L