Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar och Traceable™ Paket för temperaturdatalogger
Produktkod. 16652874 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
115 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16652874 2 l
16622874 30 l
16632874 35 l
16642874 47 l
16602874 95 l
16612874 115 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16652874 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 4426076
Beräknad leverans: 25-03-2027
Förvara och övervaka temperaturkänsliga prover med tillförsikt
  • Förbättra provskyddet genom att bibehålla specifika temperaturintervall under längre tidsperioder
  • Upprätthåll provets integritet med Traceable™ temperaturövervakning
  • Dataloggern är försedd med ett 2-årigt NIST-spårbart kalibreringscertifikat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Djup (engelska) 14,88 tum.
Djup (metriskt) 37.78 cm
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (engelska) Yttre 10,2 tum
Diameter (metrisk) Inre 3 cm
Diameter (metrisk) Yttre 25.91 cm
Material Aluminium