Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Påfyllningstank för flytande kväve i rostfritt stål
Produktkod. 16639561 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
50 l
Produktkod. 16639561
Brand: Cole-Parmer™ 4426068
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Påfyllningstank för flytande kväve i rostfritt stål, med självtrycksatt flytande kväve, gör LN 2- utsläpp säker och enkel
  • Hållbar konstruktion av svetsad rostfritt stål säkerställer långvarig prestanda och minskad avdunstning
  • Unik design använder tryck från LN 2 för att tömma LN 2 till andra behållare
  • Använd som ett självtrycksatt LN 2 backup-system för kryogena frysar
  • 5 års vakuumgaranti
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 l
Djup (engelska) 23 tum
Djup (metriskt) 58.42 cm
Diameter (engelska) Inre 17,9 tum.
Diameter (engelska) Yttre 23 tum
Diameter (metrisk) Inre 45.466 cm
Diameter (metrisk) Yttre 58.42 cm
Material Rostfritt stål