Läs mer
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Påfyllningstank för flytande kväve i rostfritt stål
Produktkod. 16649561 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
50 l
Produktkod. 16649561
Brand: Cole-Parmer™ 4426069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Påfyllningstank för flytande kväve i rostfritt stål, med självtrycksatt flytande kväve, gör LN 2- utsläpp säker och enkel
  • Hållbar konstruktion av svetsad rostfritt stål säkerställer långvarig prestanda och minskad avdunstning
  • Unik design använder tryck från LN 2 för att tömma LN 2 till andra behållare
  • Använd som ett självtrycksatt LN 2 backup-system för kryogena frysar
  • 5 års vakuumgaranti
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
Djup (engelska) 25 tum
Djup (metriskt) 63.5 cm
Diameter (engelska) Inre 19,9 tum.
Diameter (engelska) Yttre 25 tum
Diameter (metrisk) Inre 50.546 cm
Diameter (metrisk) Yttre 63.5 cm
Material Rostfritt stål