Läs mer
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Grön
Kvantitet:
2500 analyser
800 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Varje
Beskrivning
De PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Green, tillhandahåller en känslig och effektiv metod för hög genomströmning, fluorescenspolarisationsbaserad screening av potentiella ER alfa-ligander. Satsen använder insektscelluttryckt, fullängds, naturlig (omärkt) human östrogenreceptor alfa (tillgänglig separat, Kat. nr. A15674) och en ny, högaffinitet, fluorescerande östrogenligand (Fluormone ES2 Green) i ett homogent, blanda-och-läs analysformat.
Detta kit ger en grön färgavläsning; ett ''rött'' kit finns också. Båda kiten bestämmer lämpligen IC50s för konkurrerande föreningar. Färgvalet beror på de spektrala egenskaperna hos de föreningar som ska screenas och den tillgängliga instrumenteringen. För ytterligare information eller hjälp kontakta drugdiscoverytech@lifetech.com.
PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green, är:
Komplett& färdiga att använda ur kartongen, alla —reagenser ingår, lägg bara till dina testföreningar
Högkapacitetskompatibla 800 —x 20 μL fluorescenspolarisationsanalyser i en platta med 384 brunnar
Bekvämt —tillgängligt i bulkstorlekar för större screeningsbehov
Hur analysen fungerar
ER-Fluormone Fullängds ER alfa läggs till en fluorescerande östrogenligand för att bilda en ES2-komplex. Detta komplex tillsätts till individuella testföreningar i plattor med flera brunnar. För att bestämma relativ affinitet mäter analysen fluorescenspolarisation. Konkurrerande testföreningar kommer att ersätta Fluormone ES2-ligand från ER alfa, vilket tillåter den att tumla snabbt och resulterar i låga polarisationsvärden. En förskjutning i fluorescenspolarisationsvärdet i närvaro av testförening används för att bestämma testföreningarnas relativa affinitet för ER alfa.
Alla komponenter tillverkas under de strängaste kvalitetsparametrarna. Denna produkts prestanda, enligt analyscertifikatet, är garanterad i 6 månader efter köpet. Kontakta oss för bulkkvantiteter eller för hjälp med andra nukleära receptoranalysbehov, från analysutveckling till biblioteksscreening och vidare.
Detta kit ger en grön färgavläsning; ett ''rött'' kit finns också. Båda kiten bestämmer lämpligen IC50s för konkurrerande föreningar. Färgvalet beror på de spektrala egenskaperna hos de föreningar som ska screenas och den tillgängliga instrumenteringen. För ytterligare information eller hjälp kontakta drugdiscoverytech@lifetech.com.
PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green, är:
Hur analysen fungerar
ER-Fluormone Fullängds ER alfa läggs till en fluorescerande östrogenligand för att bilda en ES2-komplex. Detta komplex tillsätts till individuella testföreningar i plattor med flera brunnar. För att bestämma relativ affinitet mäter analysen fluorescenspolarisation. Konkurrerande testföreningar kommer att ersätta Fluormone ES2-ligand från ER alfa, vilket tillåter den att tumla snabbt och resulterar i låga polarisationsvärden. En förskjutning i fluorescenspolarisationsvärdet i närvaro av testförening används för att bestämma testföreningarnas relativa affinitet för ER alfa.
Alla komponenter tillverkas under de strängaste kvalitetsparametrarna. Denna produkts prestanda, enligt analyscertifikatet, är garanterad i 6 månader efter köpet. Kontakta oss för bulkkvantiteter eller för hjälp med andra nukleära receptoranalysbehov, från analysutveckling till biblioteksscreening och vidare.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 4 rör fullängds ER Alpha Recombinant Protein (förvaras vid -68 till -°85 C) • 1 tub Fluormone ES2 Green Tracer (förvaras vid -5 till -°30 C) • 2 flaskor ES2 screeningbuffert (förvaras vid -5 till -30 °C) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescerande Imager |
| Formatera | 384-brunnars tallrik |
| Kvantitet | 2500 analyser |
| Typ | Konkurrentanalyssats |