Läs mer
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Grön
Produktkod. p-7180364
Change view
Kvantitet:
2500 analyser
800 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15697848 800 analyser Paket med 800
15340186 2500 analyser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15697848 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A15883
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Green, provides a sensitive and efficient method for high-throughput, fluorescence polarization-based screening of potential ER alpha ligands.
  • De PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Green, tillhandahåller en känslig och effektiv metod för hög genomströmning, fluorescenspolarisationsbaserad screening av potentiella ER alfa-ligander. Satsen använder insektscelluttryckt, fullängds, naturlig (omärkt) human östrogenreceptor alfa (tillgänglig separat, Kat. nr. A15674) och en ny, högaffinitet, fluorescerande östrogenligand (Fluormone ES2 Green) i ett homogent, blanda-och-läs analysformat.
  • Detta kit ger en grön färgavläsning; ett rött kit finns också. Båda kiten bestämmer lämpligen IC50s för konkurrerande föreningar. Färgvalet beror på de spektrala egenskaperna hos de föreningar som ska screenas och den tillgängliga instrumenteringen.
  • Komplett& färdiga att använda ur kartongen - alla reagenser ingår, bara tillsätt dina testföreningar
  • Kompatibel med hög genomströmning - 800 x 20μ L-fluorescenspolarisationsanalyser i en platta med 384 brunnar
  • Bekväm - tillgänglig i bulkstorlekar för större siktningsbehov
  • Innehåller:
    • 2 rör fullängds ER Alpha Recombinant Protein (förvaras vid -68 till -85 °C)
    • 1 tub Fluormone ES2 Green Tracer (förvaras vid -5 till -30 °C)
    • 1 flaska ES2 screeningbuffert (förvaras vid -5 till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring Innehåller:
• 2 rör fullängds ER Alpha Recombinant Protein (förvaras vid -68 till -°85 C)
• 1 tub Fluormone ES2 Green Tracer (förvaras vid -5 till -°30 C)
• 1 flaska ES2 screeningbuffert (förvaras vid -5 till -30 °C)
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescerande Imager
Formatera 384-brunnars tallrik
Kvantitet 800 analyser
Typ ER Alpha Competitor Assay
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.