Läs mer
Invitrogen™ PolarScreen™ Progesteronreceptorkonkurrentanalyssats, grön
Produktkod. 15370186
Change view
Kvantitet:
400 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15370186 400 x 20μ L-analyser Varje
1 options
Produktkod. 15370186 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A15905
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PolarScreen™ Progesteronreceptorkonkurrentanalyssats, grön
De PolarScreen™ Progesterone Receptor Competitor Assay Kit, Green, tillhandahåller en känslig och effektiv metod för hög genomströmning, fluorescenspolarisationsbaserad screening av potentiell progesteronreceptor (PR ) ligander. Satsen använder insektsceller uttryckta, mänskliga PR ligandbindande domän märkt med glutation-S-transferas (GST ) (även tillgänglig separat) och en ny, högaffinitet, fluorescerande progesteronreceptorligand (Fluormone™ PL Green) i ett homogent, blanda-och-läs analysformat.
Detta kit ger en grön färgavläsning; ett ''rött'' kit finns också. Båda kiten bestämmer lämpligen IC50s för konkurrerande föreningar. Färgvalet beror på de spektrala egenskaperna hos de föreningar som ska screenas och den tillgängliga instrumenteringen. För ytterligare information eller hjälp kontakta oss på drugdiscoverytech@lifetech.com.
De PolarScreen Progesteronreceptorkonkurrentanalys är:
  • Kompletta och färdiga att använda ur kartongen —alla reagenser ingår, bara lägg till dina testföreningar
  • Högkapacitetskompatibla fluorescenspolarisationsanalyser —i en platta med 384 brunnar
  • Bekväma —komponenter tillgängliga i bulkstorlekar för större sållningsbehov
    Hur analysen fungerar
    En N-terminal fusion av glutationtransferas till den ligandbindande domänen av den humana progesteronreceptorn (PR-LBD(GST )) tillsätts till en fluorescensmärkt progesteronligand (Fluormone PL Green) i närvaro av konkurrerande testföreningar i mikrobrunnsplattor. Närvaron av effektiva konkurrenter förhindrar bildandet av en PL Green/PR-LBD(GST 30 ) komplex, vilket resulterar i en minskning av polarisationsvärdet. Förskjutningen i polarisationsvärde i närvaro av testföreningar används för att bestämma relativ affinitet hos testföreningar för PR-LBD(GST ).
    Kontakta oss för bulkkvantiteter eller för hjälp med andra nukleära receptoranalysbehov, från analysutveckling till biblioteksscreening och vidare.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 400 x 20μ L-analyser
    Innehåll och lagring 1 rör progesteronreceptorligandbindande domän rekombinant protein (förvaras vid -68 till -85 C)°
    1 tub Fluormone PL Green (förvara vid -5 till -30 °C)
    2 flaskor av PR Screeningbuffert (förvaras vid -5 till -30 °C)
    1 rör med 1 M DTT (förvaras vid -5 till -30 °C)
    Produktlinje PolarScreen
    För användning med (applikation) Competitive Binding Assay, Nuclear Receptor Assay
    Ligand PR
    Produkttyp Analyskit
    Antal analyser 400 x 20μ L-analyser