Läs mer
Poldine Metilsulfate, LoGiCal
Beskrivning
Poldine Metilsulfate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poldine Metilsulfate |
| CAS | 545-80-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Poldine Metilsulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 N O3 . C H3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrrolidinium, 2-[[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]methyl]-1,1-dimethyl-, methyl sulfate (1:1), 2-(Hydroxymethyl)-1,1-dimethylpyrrolidinium methyl sulfate, benzilate (6 CI,7 CI), Pyrrolidinium, 2-(hydroxymethyl)-1,1-dimethyl-, methyl sulfate, benzilate (8 CI), Pyrrolidinium, 2-[[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]methyl]-1,1-dimethyl-, methyl sulfate (salt) (9 CI), (1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl benzilate methyl methosulfate, Alfaland, CLB 499, IS 499, McN-R 726-47, Nactate, Nacton, Poldine methosulfate, Poldine methyl methosulfate, Poldine methylsulfate, Poldine metilsulfate |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H26NO3.CH4O4S/c1-22(2)15-9-14-19(22)16-25-20(23)21(24,17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;1-5-6(2,3)4/h3-8,10-13,19,24 H,9,14-16H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| LEDER | COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(C)CCCC1COC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-2-yl)methyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;methyl sulfate |
| Visa mer |