Läs mer
Gilac™ Stångpåshållare utan lock, 120 L
Produktkod. 17938961
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17938961 Vitt
1 options
Produktkod. 17938961 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G619061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2079.95 SEK
    1371.81 SEK / Paket med 1
    Save 708.14 SEK
    34% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
120 L Stångpåshållare utan lock ska användas, som tillval, med lock i någon av de 5 tillgängliga färgerna. Den är utrustad med 2 hjul för att göra den lättare att flytta.
  • Används, som tillval, med lock i någon av de 5 tillgängliga färgerna.
  • Stångpåshållare utrustad med 2 hjul för att göra den lättare att flytta.
  • 2 extra hjul finns som tillval.
  • Väskan mycket lätt att ta bort och sätta tillbaka.
  • Stångpåshållare levereras för montering.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Miljö med avfallsinsamling behövs
För användning med (utrustning) Stångpåshållarlock + standard 120 L soppåse
Inkluderar Väskhållare
Material HDPE
Bredd (engelska) 19,7 tum
Produkttyp Väskhållare
Bredd (metrisk) 500 mm