Läs mer
Polidocanol, MedChemExpress
Produktkod. 16441148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441148 5 g
16462369 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16441148 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2106
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polidocanol
CAS 9002-92-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel (C2H4O)nC12H26O
Kvantitet 5 g
Synonym Polyoxyethylene lauryl ether Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
LEDER OCCCOCCCCCCCCCCCCC.[n]
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Crystals
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation