Läs mer
Hamilton™ Polilyte Lab Temp
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DÅN |
| Typ | Polilyte Lab Temp |
| Inkluderar | Temperaturgivare |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |