Läs mer
3M™ Polerare ST
Produktkod. 17315423 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
4,3 cm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17315423 4,3 cm
1 options
Produktkod. 17315423 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100228760
Beräknad leverans: 16-12-2026
Poleraren ST är en engångsprodukt för anjonbyte (AEX) avsedd att reducera värdcellsprotein, virus och andra negativt laddade föroreningar i biofarmaceutiska processströmmar.
De 3M™ Polerare ST är avsett att reducera värdcellsprotein, virus och andra negativt laddade föroreningar i ett genomflödespolerande kromatografiläge i biofarmaceutiska processströmmar. Den syntetiska hybridrenaren innehåller två kompletterande AEX-funktionella medier: ett kvaternärt ammonium ('Q') funktionellt nonwoven och ett guanidiniumfunktionellt membran.
Den Q-funktionella nonwoven ger minskning av grumlighet (när sådan finns) och DNA. Det ger också en del av produktens AEX-kapacitet för HCP och virusreduktion. Guanidinium funktionaliserat membran nedströms det funktionaliserade nonwoven ger ytterligare AEX poleringskapacitet. Den nya guanidiniumfunktionaliteten hos det nedströms AEX-poleringsmembranet efterliknar aminosyran arginin, en av de tre positivt laddade, naturligt förekommande standardaminosyrorna som utgör proteiner och är ansvarig för viral clearance och hög salttolerans.
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Material (membran) Polyamid
Filtreringsområde 1 cm2
Flödeshastighet 1 ml/min.
Inloppsstil Luer lock
nr per ärende 4
Outlet stil Luer lock
Tryckvärdering 1,4 bar
Temperatur (engelska) Drift 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 40 °C
Höjd (engelska) 1,9 tum.
Höjd (metrisk) 4.8 cm
Diameter (engelska) 1,7 tum
Diameter (metrisk) 4,3 cm