Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Vita polerdukar Refill
Produktkod. 10046751 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10046751 Vitt Paket med 300
1 options
Produktkod. 10046751 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3415.00 SEK
    1407.52 SEK / Paket med 300
    Save 2007.48 SEK
    58% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Idealisk för den tillverkade metallindustrin. Kimtech™ Vita polerdukar Refill är lämpliga för en mängd olika torrpoleringsuppgifter som ytbehandling, för-/eftermålning och polering av glas.
  • Lämplig för en mängd olika torrpoleringsuppgifter; ytbehandling, applicering av för-/eftermålning och polering av glas
  • För den tillverkade metallindustrin
  • Spunlace, vita dukar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Polerduk
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 29.8 cm
Bredd (engelska) 11.41 in
Bredd (metrisk) 29.8 cm
Material Syntetfiber
Färg Vitt
Behållartyp Refill Pack
Mått (L x B) 60 x 39 cm
Förpackningsmängd 300 dukar