Läs mer
SCAT Politainer (hopfällbar avfallsbehållare)
Produktkod. 10579300 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Stängningsstorlek:
GL38
S60/61
Mått (L x B x H):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10579300
Brand: SCAT 107330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SCAT Politainer – även känd som vikbara kapslar – är en kombination av en flexibel plastpåse och en stabil UN-godkänd ytterkartong. Lagring i ofyllt tillstånd är möjlig på ett mycket litet utrymme och efter fyllning garanteras säker lagring eller transport.
  • Består av LDPE och EVA sampolymer, som ger optimalt skydd mot flyktiga lösningsmedel
  • Finns med de ofta använda gängorna GL38 och S60/61 och med volymer på 5, 10 och 20 L
SCAT Politainers är ett idealiskt sätt att inte behöva avstå från säker förvaring även i begränsade utrymmen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Ej autoklaverbar
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Stängningsstorlek GL38
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Politainer 5 L, GL38, PE_LD / EVA sampolymer, vikbar, dimensioner (B x H x D): 178 x 178 x 178 mm
Mått (L x B x H) 178 x 178 x 178 mm
För användning med (applikation) Avfallshanteringssystem
För användning med (utrustning) Kartong
Inkluderar UN-Y godkännande i kombination med box
Material LDPE
Mun stil GL38 tråd
Produkttyp Kanister