Läs mer
SCAT Politainer (hopfällbar avfallsbehållare)
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Stängningsstorlek:
GL38
S60/61
Mått (L x B x H):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Består av LDPE och EVA sampolymer, som ger optimalt skydd mot flyktiga lösningsmedel
- Finns med de ofta använda gängorna GL38 och S60/61 och med volymer på 5, 10 och 20 L
SCAT Politainers är ett idealiskt sätt att inte behöva avstå från säker förvaring även i begränsade utrymmen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Ej autoklaverbar |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Stängningsstorlek | GL38 |
| Färg | Vit (genomskinlig) |
| Beskrivning | Politainer 10 L, GL38, PE-LD/EVA sampolymer, vikbar, mått (B x H x D): 228 x 228 x 228 mm |
| Mått (L x B x H) | 228 x 228 x 228 mm |
| För användning med (applikation) | Avfallshanteringssystem |
| För användning med (utrustning) | Kartong |
| Inkluderar | UN-Y godkännande i kombination med box |
| Visa mer |