Läs mer
Polixetonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polixetonium Chloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H30N2O.2ClH/c1-7-8-13(2,3)9-10-14(4,5)11-12-15-6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formel vikt | 258.1266 |