missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pollen allergen Phl p 1 Human anti-Plant, Clone: 25, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
4605.00 SEK - 7940.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Pollen allergen Phl p 1 |
|---|---|
| Klona | 25 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot, ELISA, Dot Blot |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Dot Blot |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18065446
|
Novus Biologicals
NBP2-81275-25UG |
25 μg |
4605.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18378540
|
Novus Biologicals
NBP2-81275-0.05MG |
0.05 mg |
7940.00 SEK
0.05mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Pollen allergen Phl p 1 Monoclonal specifically detects Pollen allergen Phl p 1 in Plant samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot.Specifikationer
| Pollen allergen Phl p 1 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Dot Blot | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Plant | |
| P43213 | |
| Recombinant Phl p 1, a grass pollen allergen. | |
| Primary | |
| Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C. |
| 25 | |
| Western Blot, ELISA, Dot Blot | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS | |
| Allergen Phl p I, grass pollen allergen | |
| IgE κ | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel