Läs mer
POLN Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18253892 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18253892 100 μL
1 options
Produktkod. 18253892 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP258779
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
POLN Polyclonal specifically detects POLN in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen POLN
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulering PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias DNA polymerase N, DNA polymerase nu, DNA polymerase POL4P, EC 2.7.7.7, POL4P, polymerase (DNA directed) nu
Gensymboler POLN
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:FSTLTSQWKDVPVEQVTHADREQTKKVVYAVVYGAGKERLAACLGVPIQEAAQFLESFLQKYKKIKDFARAAIAQCHQTGCVVSIMGRRR
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA Repair
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 353497
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only