Läs mer
Poloxamer 188
Produktkod. 15407319
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407319 1 kg 1kg
15497309 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66087.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2626.19 SEK
    2358.65 SEK / 1kg
    Save 267.54 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9003-11-6 | C5H10O2
Poloxamer är ett icke-joniskt rengöringsmedel som skyddar celler från hydrodynamiska skador. Det kan också användas för in vitro-isolering av lymfocyter från utspätt helblod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Poloxamer är ett icke-joniskt rengöringsmedel som skyddar celler från hydrodynamiska skador. Det kan också användas för in vitro-isolering av lymfocyter från utspätt helblod.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C5H10O2
Synonym Pluronic™ F-68; Polyoxietylen-polyoxipropylen-segmentsampolymer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poloxamer 188
CAS 9003-11-06
Färg Vitt
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer
Kvantitet 1 kg
Löslighet Blandbar med vatten.
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.