Läs mer
Poloxime, MedChemExpress
Beskrivning
Poloxime, a hydrolysis product of poloxin, is a non-ATP-competitive Plk1 inhibitor, with moderate Plk1 inhibitory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poloxime |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 17302-61-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (557.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CC1=CC(C(C(C)C)=C/C1=N\O)=O |
| Visa mer |