Läs mer
Poloxin, MedChemExpress
Beskrivning
Poloxin is a non-ATP competitive Polo-like Kinase 1 (PLK1) inhibitor that targets the polo-box domain, with an IC50 of appr 4.8 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poloxin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 321688-88-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19NO3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (48.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(C(C)C)=C/1)C=C(C)C1=N/OC(C2=CC=CC=C2C)=O |
| Visa mer |