Läs mer
Berkshire™ Polx™ 1200 Wipers
Produktkod. 18837897 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Förpackningsmängd:
150 Sheets/Pk.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd
18837897 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 150 Sheets/Pk.
1 options
Produktkod. 18837897 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer P1200.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5372.35 SEK
    4500.16 SEK / Paket med 1200
    Save 872.19 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Very soft, 100% double-knit polyester ideal for cleaning sensitive surfaces
  • Low extractable levels; useful for a variety of general cleanroom applications
  • Works well with IPA and other solvents
  • Knife cut edge
Beställningsinfo
Basis weight: 107g/m2.
† Bulk packed.
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Wipe
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Polyester Knit
Basvikt 107
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Färg White
Kanter Knife cut
Mått (L x B) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
För användning med (applikation) CD and DVD manufacturing operations
Förpackningsmängd 150 Sheets/Pk.