Läs mer
Poly(2-etyl-2-oxazolin), M.W. 500,000
Produktkod. 11394538
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394538 100 g 100g
11304548 500 g 500g
11314548 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042398.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25805-17-8 | (C5H9NO)n | 99,13 g/mol
Poly(2-etyl-2-oxazolin) används som vidhäftningsfrämjare i beläggningar, i värmeförsegling och återfuktbart smältlim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25805-17-8
Molekylformel (C5H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 99.13
MDL-nummer MFCD00134377
InChI-nyckel NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
PubChem CID 66412
IUPAC-namn 2-etyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol
LEDER CCC(=O)N(-*)CC-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (2-ethyl-2-oxazoline)
Namnnotering M.W. 500,000
Fysisk form Benvit fast
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten och organiska lösningsmedel.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.