Läs mer
Poly(3-hexyltiofen-2,5-diyl), regionslumpmässig, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15472547
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472547 100 mg 100mg
15482547 500 mg 500mg
15462547 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15472547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045906.MC
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Poly(3-hexyltiofen-2,5-diyl) optimerad för användning i organiska solceller (OPV) forskning och enheter. Det används också i laboratorier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104934-50-1
Molekylformel (C10H14S)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00217686
InChI-nyckel DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
PubChem CID 22950249
IUPAC-namn 3-hexyl-2,5-dimetyltiofen
LEDER CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Färg Brun
Fysisk form Pulver/bitar
Löslighetsinformation Soluble (50mg/ml) in chlorinated solvents such as chloroform,chlorobenzene,dichlorobenzene and trichlorobenzene.
Kvantitet 100 mg
Känslighet Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.