Läs mer
Poly(3-hexyltiofen-2,5-diyl), regioregulär, lågmetaller, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15436615
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436615 0.1 g 0.1g
15426615 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15436615 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044745.77
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Poly(3-hexyltiofen-2,5-diyl) optimerad för användning i organiska solceller (OPV) och enheter. Den används också som material för organiska ljusdioder (OLED).
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104934-50-1
Molekylformel (C10H14S)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00217686
InChI-nyckel DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
PubChem CID 22950249
IUPAC-namn 3-hexyl-2,5-dimethylthiophene
LEDER CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Namnnotering Regioregulära, lågmetaller
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.1 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och tetrahydrofuran
RUO– Endast forskningsanvändning