Läs mer
Poly(3-oktyltiofen-2,5-diyl), regioregulära, lågmetaller, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430041
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430041 0.25 g 0.25g
11440041 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430041 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044777.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ledande polymerer
Det används ledande polymer, uppladdningsbara batterielektroder, elektrokroma enheter, kemiska och optiska sensorer, lysdioder, mikroelektriska förstärkare, fälteffekttransistorer och icke-linjära optiska material. Det används också i organiska fälteffekttransistorer och i polymerbaserade solceller och polymerhalvledare av p-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104934-51-2
Molekylformel (C12H18S)n
Molekylvikt (g/mol) 241.44
MDL-nummer MFCD00241412
InChI-nyckel RXIQSINDOTYIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, low metals, poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals
PubChem CID 121233643
IUPAC-namn azan;2,5-dimetyl-3-oktyltiofen
LEDER CCCCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (3-octylthiophene-2,5-diyl)
Namnnotering Regioregulära, lågmetaller
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Löslig i THF, CHCl3
Kvantitet 0.25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.