Läs mer
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly(4-vinylpyridine) |
| CAS | 9017-40-7 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Vinyl-pyridine polymer with divinylbenzene, Diethenyl-benzene polymer with 4-ethenylpyridine, 4-Vinylpyridine-divinylbenzene copolymer, CR 2, CR 2 (vinyl polymer), Divinylbenzene-4-ethenylpyridine copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine polymer, Reillex 402, Reillex 425, Reillex X 425 |