Läs mer
Thermo Scientific™ Poly(A)-polymeras, jäst
Produktkod. 15960123
Change view
Kvantitet:
25 KU
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15960123 25 KU Paket med 25
1 options
Produktkod. 15960123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 74225Z25KU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 SEK
    3568.65 SEK / Paket med 25
    Save 396.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Katalyserar tillsatsen av adenosinrester till 3'-ändarna av RNA. Det kan användas för att lägga till poly(A)-svansar till RNA i det första steget av kloning.
Poly(A)-polymeras katalyserar tillsatsen av adenosinrester till RNA:ets 3'-ändar. Den kan användas för att lägga till poly(A)-svansar till RNA i det första steget av kloning. Reaktionen kräver Mn2+ eller Mg2+ATP som substrat, och allt RNA som innehåller 3' hydroxylterminaler som primer. Substitution av cordycepin-5'-trifosfat (3'-dATP) för ATP tillsats av en enda 3'-dA-rest till RNA:ets ändar, en användbar teknik för att märka RNA vid 3'-änden.
I jämförande studier fungerar jästpoly(A)-polymeras mer effektivt än E. coli poly(A)-polymeras för RNA-oligonukleotidmärkning och poly(A)-svansning. Kortare inkubationstider krävs för jästenzymet och det har visat sig märka både långa och korta substrat lika väl. Poly(A)-polymeras rekommenderas framför T4 RNA-ligas för 3'-ändsmärkning av långa RNA-molekyler.
*Observera: Olika modifierade nukleotider kan också användas för att märka 3'-änden av RNA med hjälp av jästpoly(A)-polymeras.
Renhet:
Fri från ribonukleases
Förvaringsbuffert:
20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM KCl, 0,5 mM DTT, 50 % glycerol.
Analysförhållanden:
2 5 mM Tris-HCl (pH 7,0), 40 mM KCl, 0,5 mM MnCl2, 0,05 mM EDTA, 0,5 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 10 % glycerol, 3,3 μM radiomärkt ATP, 0,5 mM ATP, 6,5 μg poly(A) (∼100 baser), poly(A) polymeras. Efter inkubation vid 37 °C i 10 minuter bestäms den syraolösliga radioaktiviteten.
Enhetsdefinition:
En enhet motsvarar 15 pmol/min AMP inkorporerad i (riboA)15 vid 37 °C.
Koncentration:
600 enheter/μl
Funktionellt test:
3'-ändad märkning av en ribonukleotid med cordycepin-5'-trifosfat.
Funktionellt testad 5X poly(A) polymerasreaktionsbuffert (1 ml inkluderad, PN 74226):
100 mM Tris-HCl, pH 7,0, 3,0 mM MnCl2, 0,1 mM EDTA, 1mM DTT, 500 μg/ml acetylerad BSA, 50 % glycerol.
Användningsområden:
  1. Tillägg av poly(A)-svansar till RNA.
  2. Märkning av RNA:s 3'-ändar.
Källa:
E. coli-stammen innehåller en överproducerande klon av jästpoly(A)polymeras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Skickas på torris. Förvara vid -20 °C.
Polymeras Poly(A) RNA-polymeras
Kvantitet 25 KU