Läs mer
Poly(acrylamide), carboxyl modified, pure, low carboxyl content, ∽ MW 200,000, Thermo Scientific™
Produktkod. 10686572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10686572 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10686572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 62649-23-4
Molekylformel (C3H5NO)n
Molekylvikt (g/mol) 237.19
MDL-nummer MFCD00084393
InChI-nyckel DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
PubChem CID 23696299
IUPAC-namn sodium prop-2-enamide prop-2-enoic acid prop-2-enoate
LEDER NC(=O)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(acrylamide), carboxyl modified
Färg White
Namnnotering Carboxyl Modified, Low Carboxyl Conten
Fysisk form Powder or Granules
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol
Kvantitet 5 g
Formel vikt ≈200.000
Kvalitet Pure
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 10% max.
Förpackning Glass bottle