Läs mer
Poly(akrylamid), granulär, nonjonisk,∽ MW 5 till 6 000 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10675432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675432 250 g Glasflaska 250g
10357740 5 g Glasflaska 5g
10174430 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10675432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 178042500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9003-05-8 | (C3H5NO)n | 72.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-05-8
Molekylformel (C3H5NO)n
MDL-nummer MFCD00084392
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(acrylamide)
Färg Vitt till gult
Fysisk form Granulat
Linjär formel [-CH2CH(CONH2)-]n
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, glycerol, lactic acid
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) NaN
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Formel vikt 5 to 6.000.000 (Average )
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 13% max.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.