Läs mer
Poly(akrylsyra), 25 viktprocent sol i vatten
Produktkod. 11419870
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419870 100 g 100g
11429870 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044669.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72,06 g/mol
Polyakrylsyra används i engångsblöjor och i jonbytarhartser. Det används också för att studera diffusion av lösta ämnen i polyvinylalkohol/polyakrylsyrasampolymerhydrogel. Det används också som ett förtjocknings-, suspenderande, emulgerande och dispergerande medel i läkemedel, kosmetika, lim och färger. Vidare används den för framställning av poly(N-isopropylakrylamid)-segment-polyakrylsyrasampolymer som svarar på både temperatur- och pH-stimuli. Utöver detta används det vid framställning av blocksampolymer av oligo (metylmetakrylat)/PAA för micellär leverans av hydrofoba läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-01-4
Molekylformel (C3H4O2)n
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00084394
InChI-nyckel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC-namn Poly(akrylsyra)
LEDER OC(=O)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (acrylic acid)
Fysisk form Vätska
Densitet 1.09 g/mL
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25 wt% soln. in water
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.