Läs mer
Poly(akrylsyra), 50 viktprocent lösning i vatten; Ungefär. M.W. 3 000 till 5 000
Product Code. 10696382 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10696382 5 g Glasflaska 5g
10347460 250 g Glasflaska 250g
10763065 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10696382 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 185000050
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Molekylformel (C3H4O2)n
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00084394
InChI-nyckel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
LEDER OC(=O)C(-*)C-*
Specifications
Kemiskt namn eller material Poly(acrylic acid)
Namnnotering 50 vikt lösning i vatten
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 100,0 °C
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH2CH(CO2H)-]n
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, dioxan
IUPAC-namn Poly(akrylsyra)
Procent renhet 48 till 52 % (fast föda)
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.