Läs mer
Poly(akrylsyra), 50 viktprocent lösning i vatten; Ungefär. M.W. 3 000 till 5 000
Produktkod. 10763065 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763065 1 kg Glasflaska 1kg
10696382 5 g Glasflaska 5g
10347460 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10763065 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185000010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Molekylformel (C3H4O2)n
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00084394
InChI-nyckel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
LEDER OC(=O)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(acrylic acid)
Namnnotering 50 vikt lösning i vatten
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 100,0 °C
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kvantitet 1 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH2CH(CO2H)-]n
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, dioxan
IUPAC-namn prop-2-ensyra
Procent renhet 48 till 52 % (fast föda)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.