Läs mer
Poly(akrylsyra), 63 viktprocent lösning i vatten; Ungefär. M.W. 2,000
Produktkod. 10133820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10133820 250 g Glasflaska 250g
10337460 5 g Glasflaska 5g
10082380 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10133820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184992500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 SEK
    2197.65 SEK / 250g
    Save 347.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-01-4 , 79-10-7 , 7732-18-5
Molekylformel (C3H4O2)n
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00084394
InChI-nyckel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
LEDER OC(=O)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(acrylic acid)
Namnnotering 63 viktprocent vattenlösning
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 100,0 °C
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH2CH(CO2H)-]n
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, dioxan
IUPAC-namn Poly(akrylsyra)
Procent renhet 60,0 till 65,0 % (fast föda)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.