Läs mer
Poly(akrylsyra), sec. stand., aver. MW 1 080 000, omvärderad. MN 135 000
Produktkod. 10207363 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10207363 1 g Glasflaska 1g
10554121 10 g Glasflaska 10g
10616404 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10207363 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 178060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 SEK
    538.65 SEK / 1g
    Save 91.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-01-4
Molekylformel (C3H4O2)n
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00084394
InChI-nyckel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
LEDER OC(=O)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(acrylic acid)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10% max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH2CH(CO2H)-]n
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
IUPAC-namn prop-2-ensyra
Formel vikt 1 080 000 (Genomsnitt)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.