Läs mer
Poly(allylamine Hydrochloride) (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyallylamine Hydrochloride (2-propen-1-amine hydrochloride','homopolymer) |
| CAS | 71550-12-4 |
| Molekylformel | (C3 H8 Cl N)mon |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Allylamine hydrochloride homopolymer, Allylamine hydrochloride polymer, Allylammonium chloride homopolymer, Danfix 723, Monorex RD |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H |
| LEDER | NCC=C.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.56 |
| Formel vikt | 93.0345 |