Läs mer
Poly(allylaminhydroklorid), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374748
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374748 50 g 50g
11384748 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043092.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Som en polymer primär amin; Bildar hydrogeler
Poly(allylaminhydroklorid) används i film- och polymerindustrier och cellinkapsling. Vidare används det för att göra redoxhydrogelmodifierade elektroder för att mäta enzymsvar. Dessutom används det vid framställning av en antireflekterande beläggning som består av omväxlande lager av poly(allyaminhydroklorid) och kiseldioxidnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71550-12-4
Molekylformel C3H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.56
MDL-nummer MFCD00054329
InChI-nyckel VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
IUPAC-namn prop-2-en-1-amin;hydroklorid
LEDER NCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (Allylamine Hydrochloride)
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 50 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.