Läs mer
Poly(allylaminhydroklorid), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058703
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11384748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043092.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Som en polymer primär amin; Bildar hydrogeler
Poly(allylaminhydroklorid) används i film- och polymerindustrier och cellinkapsling. Vidare används det för att göra redoxhydrogelmodifierade elektroder för att mäta enzymsvar. Dessutom används det vid framställning av en antireflekterande beläggning som består av omväxlande lager av poly(allyaminhydroklorid) och kiseldioxidnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71550-12-4
Molekylformel C3H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.56
MDL-nummer MFCD00054329
InChI-nyckel VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
IUPAC-namn prop-2-en-1-amin;hydroklorid
LEDER NCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (Allylamine Hydrochloride)
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 10 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Poly(allylamine hydrochloride)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Poly(allylamine hydrochloride)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.