Läs mer
Poly(kaprolakton)diol, medelmolekylvikt 2000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10245570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245570 250 g Glasflaska 250g
10503171 500 g Glasflaska 500g
11966981 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183212500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36890-68-3 | (C6H10O2)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36890-68-3
Molekylformel (C6H10O2)n
MDL-nummer MFCD23713083
LEDER *-CCCCCC(=O)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(caprolactone) diol
Färg Vitt
Fysisk form Vaxartad fast
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in thf
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 2% max.
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.